Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differentiating Solution
Codice prodotto. p-4532408 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
Dimensione della confezione:
3.80L
Codice prodotto. 12523627
Marca: Epredia™ 74211
Obtain clear differentiation and contrast between the hematoxylin and eosin with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differentiating Solution.
  • Reproducible batch results allow for consistent staining in regressive procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hydrochloric Acid Solution
Quantità 1 gal.