Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y Alcoholic, Eosin-Y with Phloxine, Eosin-Y Saturated, Eosin-Y Alcoholic
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 pt.
1 gal.
Tipo:
Alcoholic Eosin Y Stain
Eosin Phloxine Stain
Dimensione della confezione:
3.80L
pezzi 4
Descrizione
- Strict quality control of raw materials and finished product ensures a high quality product every time
- Eosin-Y Alcoholic produces three distinct color variations enhancing differentiation between muscle, red blood cells, and connective tissue
- Eosin-Y w/Phloxine yields a brighter reddish hue and a more dramatic differentiation of cytoplasmic color than Eosin-Y Alcoholic
- Eosin-Y Saturated is a very intense and rapid counterstain that can be used to make working solutions of Eosin-Y
Specifica
Specifica
| Tipo | Eosin Phloxine Stain |
| Quantità | 1 pt. |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethyl alcohol, methyl alcohol, isopropylalcohol, acetic acid, eosin-Y dye, spiro[isobenzofuran-1(3H