Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y Alcoholic, Eosin-Y with Phloxine, Eosin-Y Saturated, Eosin-Y Alcoholic
Codice prodotto. p-4530203 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 pt.
1 gal.
Tipo:
Alcoholic Eosin Y Stain
Eosin Phloxine Stain
Dimensione della confezione:
3.80L
pezzi 4
Codice prodotto. 10046868
Marca: Epredia™ 71211
Enjoy strict quality control of raw materials and finished product and a high quality product every time with the Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y Alcoholic, Eosin-Y with Phloxine, and Eosin-Y Saturated.
  • Strict quality control of raw materials and finished product ensures a high quality product every time
  • Eosin-Y Alcoholic produces three distinct color variations enhancing differentiation between muscle, red blood cells, and connective tissue
  • Eosin-Y w/Phloxine yields a brighter reddish hue and a more dramatic differentiation of cytoplasmic color than Eosin-Y Alcoholic
  • Eosin-Y Saturated is a very intense and rapid counterstain that can be used to make working solutions of Eosin-Y
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Alcoholic Eosin Y Stain
Quantità 1 gal.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Eosin-Y Alcoholic
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.