Learn More
Epredia™ High-Quality Dehydrants
Codice prodotto. p-4532371 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gal., 4/case
Product Type:
Isopropyl Alcohol
Concentrazione:
99%
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 12510017
Marca: Epredia™ 9511
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reduce spills with easy-to-pour Epredia™ High-Quality Dehydrants.
  • Formulated to rigid specifications,providing laboratories with high-quality products
  • Packaged in high-density polyethylene, which is safer and lighter than glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 81° to 83°C
Colore Colorless
Compatibilità Incompatible Materials: Strong oxidizing agents, Acids, Halogens, Acid anhydrides
Content And Storage Keep away from heat, flames and sparks. Exposure to moist air or water.
Concentrazione 99%
Punto di fusione -89.5°C
Product Type Isopropyl Alcohol
Quantità 1 gal., 4/case
Forma Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: isopropyl alcohol