Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Methyl Green-Pyronin Y
Codice prodotto. 15731209 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125mL
Dimensione della confezione:
125mL
Codice prodotto. 15731209
Marca: Epredia™ 87011
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Effectively identify plasma cells and RNA in tissue sections and cytological preparations with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Methyl Green-Pyronin Y Stain
  • DNA is stained green
  • RNA is stained red
  • Concentrated MGP is diluted prior to use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Methyl Green-Pyronin Y
Quantità 125mL