Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Periodic Acid-Schiff (PAS), Schiff Reagent
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Hematoxylin I
Kit acido periodico Schiff (PAS)
Schiff Reagent
Dimensione della confezione:
500mL
Pezzo
Descrizione
- Glycogen, mucin, fungal walls and some basement membranes stain rose to magenta
- Nuclei stain blue
- Kit includes: Hematoxylin I, periodic acid solution (0.5%), and Schiff reagent
Specifica
Specifica
| Tipo | Schiff Reagent |