Learn More
Epredia™ Resolve™ Immersion Oil
Codice prodotto. 12550037 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Viscosità:
High
Low
Quantità:
0.5 oz.
4 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 12550037
Marca: Epredia™ M2004
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Eliminate toxicity and disposal problems with the Epredia™ Resolve™ Immersion Oil.
  • Manufactured using a proprietary process that removes interfering substances and will not damage valuable optics or irreplaceable slide specimens
  • Packaged conveniently in four sizes
Product Details:
  • Available in both low and high viscosity
  • Non-drying and non-hardening
  • Refractive index of 1.5150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Immersion Oil
Viscosità High
Quantità 0.5 oz.
Indice di rifrazione 1.515
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: white mineral oil, terphenyls, polyphenyls, polybutane, hydrogenated terphenyls