Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Reusable Steel Knives, 22cm, C Profile Steel
Codice prodotto. 11995352 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
D-Profile WC Tip; 16cm
Knife-22cm, C Profile Steel
Profilo:
C
D
Lunghezza (sistema metrico):
16 cm
22 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11995352
Marca: Epredia™ 152120
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Reusable Steel Knives with microtomes or cryostats when the technical application dictates that requirement.
  • Permanent knives can be resharpened on an appropriate knife sharpener for extended use
  • Appropriate knife case(s) should be ordered with the knife or knives, each case holds two knives
Multiple Styles Available:
  • C-profile knives are used for standard paraffin and cryo techniques
  • D-profile knives are used for sectioning of harder materials that require greater knife stability
  • Tungsten carbide knives are used for strength and durability in sectioning of very hard samples or embedded resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type D-Profile WC Tip; 16cm
Profilo D
Materiale Steel
Linea di prodotti Richard-Allan Scientific
Lunghezza (sistema metrico) 16 cm