missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ricolinostat, MedChemExpress

Codice prodotto. 16486968
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16486968

Marca: Medchem Express HY16026

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Ricolinostat (ACY-1215) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 5 nM. ACY-1215 also inhibits HDAC1, HDAC2, and HDAC3 with IC50s of 58, 48, and 51 nM, respectively.

Ricolinostat (ACY-1215) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 5 nM. ACY-1215 also inhibits HDAC1, HDAC2, and HDAC3 with IC50s of 58, 48, and 51 nM, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico Ricolinostat
CAS 1316214-52-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H27N5O3
Quantità 10 mg
Sinonimo ACY-1215 Rocilinostat
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.34 mM)
SMILES O=C(C1=CN=C(N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)N=C1)NCCCCCCC(NO)=O
Molecular Weight (g/mol) 433.5
Peso formulazione 433.5
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato