Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampin, 95%
Codice prodotto. p-7077568 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15515166
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455620010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Rifampin (rifampicin), CAS # 13292-46-1, is a synthetic rifamycin antibiotic that works by inhibiting RNA and DNA synthesis and exhibits activity against the tuberculosis microbe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Rifampin is a rifamycin class antibiotic synthesized to resemble the compound isolated from Amycolatopsis rifamycinica
Applications
• Rifampin can be used as a bacteriostatic that prevents RNA and DNA synthesis, particularly in mycobacteria
• It may also act as an antineoplastic, a neuroprotective, and inhibitor of angiogenesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13292-46-1
Formula molecolare C43H58N4O12
Molecular Weight (g/mol) 822.953
InChI Key FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
PubChem CID 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Rifampin
Tipo Rifampicin
Punto di fusione 183.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 2% max. (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Peso formulazione 822.94
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rifampin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.