Learn More
Brady™ Etichette Rigid DuraSleeve per M710 M610 M611
Codice prodotto. 17817864
Click to view available options
Dimensions (LxW):
4.4 x 12 mm
4.4 x 16 mm
4.4 x 23 mm
4.4 x 30 mm
Colore:
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 17817864
Marca: Brady™ 312057
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Inserti rigidi DuraSleeve per M611, M610 e M710
  • Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
  • Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Specifica
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore White
Finitura Gloss
Formato Nastro
Materiale Vinyl
Product Type Wire and Cable Markers
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etichette per riga 1 Label
Quantità 250 Labels
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0098 in.
Spessore (sistema metrico) 0.249 mm
Dimensions (LxW) 4.4 x 12 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.17 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.47 in.
Larghezza (sistema metrico) 12 mm
Alternate Part Number M6-12x4.4-7696-WT