Learn More
Brady™ Inserti marcafili Rigid DuraSleeve per M710
Click to view available options
Dimensions (LxW):
4.4 x 10 mm
4.4 x 12 mm
4.4 x 16 mm
4.4 x 23 mm
4.4 x 30 mm
Colore:
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Non-adhesive |
| Colore | White |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Nastro |
| Materiale | Vinyl |
| Product Type | Wire and Cable Markers |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | M710, BMP71 |
| Etichette per riga | 1 Label |
| Vedi altri risultati |