missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Rigid Polypropylene Evacuation Panel Safety Signs
Click to view available options
Testo visualizzato:
Exit and Emergency Exit Down Arrow
Exit and Emergency Exit Left Arrow
Exit and Emergency Exit Up Arrow
Larghezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
Altezza (sistema metrico):
210 mm
297 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Rigid Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 210 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 120°C |
| Spessore | 0.015 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Testo visualizzato | Exit and Emergency Exit Left Arrow |
| Product Type | Mini Pictograms Hazardous Label |
| Colore | White on Green |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto