Learn More
Brady™ Rigid Polypropylene Prohibition Signs
Click to view available options
Testo visualizzato:
Defense to use cell phones
Standing and Parking Prohibited
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | PIC 226-DIA 200-B7527 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Rigid Polypropylene |
| Diametro (sistema metrico) | 200 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors |
| Spessore | 0.158 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Forma | Round |
| Testo visualizzato | Standing and Parking Prohibited |
| Vedi altri risultati |