Learn More
Brady™ Rigid Polypropylene Prohibition Signs
Click to view available options
Testo visualizzato:
Defense to use cell phones
Standing and Parking Prohibited
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | NF X 08-003-1 and 08-003-3 NX and the European Directive 92/58 / EEC |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Rigid Polypropylene |
| Diametro (sistema metrico) | 315 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors |
| Temperatura max (sistema metrico) | 120°C |
| Larghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Forma | Round |
| Testo visualizzato | Defense to use cell phones |
| Vedi altri risultati |