missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Rilmenidine hemifumarate

Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
Descrizione
Rilmenidine hemifumarate is an I1-imidazoline binding site selective ligand and α2-adrenoceptor agonist. Possesses greater I1 vs α2 selectivity than the prototypical compound, clonidine. Also thought to enhance autophagy; shown to increase LC3-II levels in PC12 cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-[N-(Dicyclopropylmethyl)amino]oxazoline hemifumarate |
| CAS | 207572-68-7 |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Quantità | 5 mg |
| Formula molecolare | C10H16N2O.½C4H4O4 |
| Peso formulazione | Observed MW: 238.29 |
| Purezza | 0.98 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto