Learn More
Riluzole, MedChemExpress
Product Code. 16472089
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16472089 1 g 1g
16444307 50 mg 50mg
16428176 100 mg 100mg
16402066 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 16472089 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB0211
 Restricted Item
Spedizione stimata: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Riluzole is an anticonvulsant drug and belongs to the family of use-dependent Na+ channel blocker which can also inhibit GABA uptake with an IC50 of 43 μM.
Riluzole is an anticonvulsant drug and belongs to the family of use-dependent Na+ channel blocker which can also inhibit GABA uptake with an IC50 of 43 μM.
Spezifikation
Chemical Name or Material Riluzole
CAS 1744-22-5
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C8H5F3N2OS
Quantity 1 g
Synonym PK 26124
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (426.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.27 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMILES NC1=NC2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2S1
Molecular Weight (g/mol) 234.2
Formula Weight 234.2
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.