Learn More
Rilzabrutinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16474588
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16474588
Marca: Medchem Express HY112166
MedChemExpress Rilzabrutinib (PRN1008) is a reversible covalent, selective and oral active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with an IC50 of 1.3 nM.
Rilzabrutinib (PRN1008) is a reversible covalent, selective and oral active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with an IC50 of 1.3 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Rilzabrutinib
CAS 1575596-29-0
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C36H40FN9O3
Quantità 10 mg
Sinonimo PRN1008
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 130 mg/mL (195.27 mM)
SMILES NC1=C2C(C3=C(C=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)F)=NN([C@H]5CN(CCC5)C(/C(C#N)=C/C(C)(N6CCN(C7COC7)CC6)C)=O)C2=NC=N1
Molecular Weight (g/mol) 665.76
Peso formulazione 665.76
Percent Purity 95.4%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.