missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rilzabrutinib, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200102040
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16474588

Marca: Medchem Express HY112166

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Rilzabrutinib (PRN1008) is a reversible covalent, selective and oral active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with an IC50 of 1.3 nM.

Rilzabrutinib (PRN1008) is a reversible covalent, selective and oral active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with an IC50 of 1.3 nM.

Specifica

Materiale o nome chimico Rilzabrutinib
CAS 1575596-29-0
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C36H40FN9O3
Quantità 10 mg
Sinonimo PRN1008
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 130 mg/mL (195.27 mM)
SMILES NC1=C2C(C3=C(C=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)F)=NN([C@H]5CN(CCC5)C(/C(C#N)=C/C(C)(N6CCN(C7COC7)CC6)C)=O)C2=NC=N1
Molecular Weight (g/mol) 665.76
Peso formulazione 665.76
Percent Purity 95.4%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato