Learn More
Rimacalib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482646
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 16482646
Marca: Medchem Express HY100779
MedChemExpress Rimacalib (SMP 114) is a Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) inhibitor, with IC50s of ∼1 μM for CaMKIIα to ∼30 μM for CaMKIIγ.
Rimacalib (SMP 114) is a Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) inhibitor, with IC50s of ∼1 μM for CaMKIIα to ∼30 μM for CaMKIIγ.
Specifica
Materiale o nome chimico Rimacalib
CAS 215174-50-8
Colore Pink
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H23FN4O2
Quantità 25 mg
Sinonimo SMP 114
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (316.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(N1CCOCC1)NC2=CC([C@H](C3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C(F)=C3)C)=NO2
Molecular Weight (g/mol) 394.44
Peso formulazione 394.44
Percent Purity 99.65%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.