missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rimegepant, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200102210
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16469147

Marca: Medchem Express HY15498

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Rimegepant (BMS-927711) is a highly potent, oral calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with a Ki of 0.027 nM and an IC50 of 0.14 nM for hCGRP receptor.

Rimegepant (BMS-927711) is a highly potent, oral calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with a Ki of 0.027 nM and an IC50 of 0.14 nM for hCGRP receptor.

Specifica

Materiale o nome chimico Rimegepant
CAS 1289023-67-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H28F2N6O3
Quantità 5 mg
Sinonimo BMS-927711
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (18.71 mM; Need ultrasonic and warming) ∣Ethanol : 4.4 mg/mL (8.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@H]1[C@H](C2=C(F)C(F)=CC=C2)CC[C@@H](OC(N3CCC(N4C(C=CC=N5)=C5NC4=O)CC3)=O)C6=NC=CC=C61
Molecular Weight (g/mol) 534.56
Peso formulazione 534.56
Percent Purity 98.06%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato