Learn More
RIMKLB Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | RIMKLB |
|---|---|
| Concentrazione | 0.23 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16804645
|
Proteintech
26111-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16894635
|
Proteintech
26111-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Catalyzes the synthesis of beta-citryl-L-glutamate and N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamate. Beta-citryl-L-glutamate is synthesized more efficiently than N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamate.Specifica
| RIMKLB | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q80WS1, Q9ULI2 | |
| 108653, 57494 | |
| RIMKLB Fusion Protein Ag23631 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RIMKLB |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| FAM80B, KIAA1238, RIMKLB | |
| RIMKLB | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |