Learn More
BRAND™ Rimless Culture Tube
Shop All Brand Products
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
Unit Size:
pezzi 121
Description
- Soda-lime glass
- With polypropylene screw cap
- Screw cap includes a white elastomer seal
- Autoclavable (121°C)
Specifications
Specifications
| Descrizione | Wall Thickness: 0.8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Con bordo | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 18 mm |