Learn More
BRAND™ Rimless Round Bottom Centrifuge Tubes
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Transparent, slightly yellow tint
- Embossed graduation, subdivisions approx. 1mm
- Polycarbonate
- Provided in packs of 10
Specifica
Specifica
| Colore | Transparent, slight yellow tint |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polycarbonate |
| N. per confezione | 10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 99 mm |
| Forma del fondo | Round |
| Diametro (sistema metrico) | 35 mm |
| Graduazioni | 1 mL |
| Product Type | Centrifuge Tube |