Learn More
RIN3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | RIN3 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16810584
|
Proteintech
12709-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16800584
|
Proteintech
12709-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
RIN3 is a member of the RIN family of Ras interaction-interference proteins, which are binding partners to the RAB5 small GTPases (Kajiho et al., 2003 ).Specifica
| RIN3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| P59729, Q8TB24 | |
| 217835, 314397, 79890 | |
| RIN3 Fusion Protein Ag3390 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RIN3 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Ras and Rab interactor 3, RIN3 | |
| Rin3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |