Learn More
Ansell Ringers R074 PVC-Coated Chemical Resistant/Waterproof Impact Gloves
Click to view available options
Size:
Small
Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- TPR sul dorso della mano per protezione contro gli impatti
- Rivestimento proprietario in PVC per resistenza chimica e impermeabilità
- Rivestimento testurizzato di lunga durata sul palmo per una presa migliorata
- Certificato CE EN ISO 13997 livello C di resistenza al taglio
- Certificato per EN 374-1: A (metanolo) J (n-eptano) K (idrossido di sodio 40%) L (acido solforico 96%) M (acido nitrico) O (ammoniaca)
- Testati per ANSI/ISEA 105 livello A3 di resistenza al taglio
- Colori ad alta visibilità per una maggiore sicurezza
- Guanto con polso corto per tenere residui e liquidi lontani dalle mani
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 374_2003 Microorganism, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Applicazioni | Industrial |
| Coating Material | PVC |
| Colore | Hi-vis Red |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Finitura esterna | Fully Textured |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | DuPont™ Aramid Fibers |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Vedi altri risultati |