Learn More
Ansell Ringers R074 PVC-Coated Chemical Resistant/Waterproof Impact Gloves
Codice prodotto. 16689063
Click to view available options
Size:
Small
Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 16689063
Marca: Ansell 07410
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Guanto di protezione contro gli impatti con resistenza chimica e contro il taglio
  • TPR sul dorso della mano per protezione contro gli impatti
  • Rivestimento proprietario in PVC per resistenza chimica e impermeabilità
  • Rivestimento testurizzato di lunga durata sul palmo per una presa migliorata
  • Certificato CE EN ISO 13997 livello C di resistenza al taglio
  • Certificato per EN 374-1: A (metanolo) J (n-eptano) K (idrossido di sodio 40%) L (acido solforico 96%) M (acido nitrico) O (ammoniaca)
  • Testati per ANSI/ISEA 105 livello A3 di resistenza al taglio
  • Colori ad alta visibilità per una maggiore sicurezza
  • Guanto con polso corto per tenere residui e liquidi lontani dalle mani
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifications/Compliance (Europe) EN 374_2003 Microorganism, EN 420:2003 + A1:2009
Applicazioni Industrial
Coating Material PVC
Colore Hi-vis Red
Cut Resistance Rating ANSI A3
Finitura esterna Fully Textured
Latex Free Yes
Materiale DuPont™ Aramid Fibers
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size Large
EN388 Standard 4X41CP
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AJKLMO
EN ISO 374 - 5 Yes
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Serie R-074
Lunghezza (sistema metrico) 355 mm