Learn More
Emma Safety Footwear Ringo All-Round Protection Versatile XD-Fit Shoes
Codice prodotto. 10265774
Click to view available options
Size:
40
41
43
45
46
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 10265774
Marca: Emma Safety Footwear MM73156040
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed with wipe-clean uppers and easy-clean sole.
  • Full grain leather uppers
  • Hydro-Tec™ sanitized silver lining
  • Non-woven antistatic insole
  • GripForce™ Easy Twist outsole
Specifica
Materiale rivestimento interno Hydro-Tec Sanitized Silver lining
Size 40
Caratteristiche suola Non-woven antistatic insole
Materiale suola GripForce™ Easy Twist outsole
Stile dello zoccolo Steel Toe
Product Type All-Round Protection Versatile Shoes