Learn More
Ritter Plastic™ Riplate™ 96-Well, Resistant - for Magnetic Separation, V-Shaped-Bottom, 2.0 mL Microplate
Codice prodotto. 16397215
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Codice prodotto. 16397215
Marca: Ritter Plastic™ 430010502
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Color:Clear
  • High resistance towards commonly used chemicals, solvents and alcohols
  • High stability also during centrifugation
  • Newly developed cylindrical wells enable a good bioturbation of samples
  • Slightly raised rims reduce the risk of cross-contamination
  • Alphanumeric code allows the registration and identification of individual samples even in confined spaces
  • Especially developed for magnetic separation technology
  • Manufactured from high-purity polypropylene
  • Available in 0.2 mL or 2.0 mL well capacities
Specifica
Descrizione Magnetic
Imballaggio 60/Pk., 600/Cs.
Colore Clear
Product Type Well Plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) KingFisher™ 96 Flex Magnetic Particle Processors, Quagen Bio Sprint 96
Materiale Virgin Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 2.0 mL
No. of Wells 96
Trattamento superficiale Resistant, for Magnetic Separation
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning, mixing, centrifugation, preparation
N. per confezione 60/Pk.
Con bordo Raised rims
Design pozzetto Cylindrical