Learn More
Ritter Plastic™ Riplate™ 96-Well, Resistant - for Magnetic Separation, V-Shaped-Bottom, 0.2 mL, Microplate
Codice prodotto. 16670382
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Codice prodotto. 16670382
Marca: Ritter Plastic™ 430010501
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Color:Clear
  • High resistance towards commonly used chemicals, solvents and alcohols
  • High stability also during centrifugation
  • Newly developed cylindrical wells enable a good bioturbation of samples
  • Slightly raised rims reduce the risk of cross-contamination
  • Alphanumeric code allows the registration and identification of individual samples even in confined spaces
  • Especially developed for magnetic separation technology
  • Manufactured from high-purity polypropylene
  • Available in 0.2 mL or 2.0 mL well capacities
Specifica
Descrizione Magnetic
Colore Clear
Da utilizzare con (apparecchiatura) KingFisher™ 96 Flex Magnetic Particle Processors, Quagen Bio Sprint 96
Materiale Virgin Polypropylene
No. of Wells 96
Trattamento superficiale Resistant, for Magnetic Separation
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning, mixing, centrifugation, preparation
N. per confezione 60/Pk.
Con bordo Raised rims
Design pozzetto Cylindrical