Learn More
Epredia™ Rite-On Frosted Thick Slide
Codice prodotto. p-4525420 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Stile angolo:
90°
Frosted:
White Epoxy Ink Frosted End, 1 Side
Spessore (sistema metrico):
1 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3600
Codice prodotto. 15307940
Marca: Epredia™ K73050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Label slides quickly and easily with Epredia™ Gold Seal™ Rite-On™ and Ultra Frost™ Frosted Microscope slides, made from hard, colorless, noncorrosive glass.
All finished slides are sealed with a desiccant in an air tight, lint-free, hermetically sealed Moistur-Barrier™ package, keeping slides dry during shipping and storage. Slides work well in hematology, histology, cytology, microbiology and urinalysis; as well as other laboratory and research applications.
  • Smooth marking area for effortless writing, automated printing, or printed labels
  • Each case features an inner barrier-bag sealed with desiccant packs to protect from moisture contamination
  • Slide boxes convert into convenient slide storage files
  • Reduced iron content for low self-fluorescence
  • Manufactured from pure, water-white glass
  • Precleaned for immediate use
  • Part No. 3032-002 is used for fluorescent antibody examination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Edges Ground
Frosted White Epoxy Ink Frosted End, 1 Side
Materiale Glass
Precleaned Yes
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Microscope Slide
Colore White
Stile angolo 90°
Descrizione Rite-On Frosted Slide
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Quantità 72 Slides/Box, 50 Boxes/Case
Larghezza (sistema imperiale) 1 in.
Dimensioni (L x P) 3 x 1 in. (75 x 25 mm)