Learn More
Tocris Bioscience™ Ritonavir
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Descrizione
Ritonavir is a HIV-1 and HIV-2 protease inhibitor (EC50 values are 0.022-0.13 and 0.16 μM, respectively). Blocks the metabolism of protease inhibitors by liver enzyme cytochrome P450-3A4 (CYP3A4). Orally bioavailable. When used in combination with lopinavir, improves outcome in an animal model of MERS-CoV infection.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Thiazolylmethyl (3 S,4 S,6 S,9 S)-4-hydroxy-12-methyl-9-(1-methylethyl)-13-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-8,11-dioxo-3,6-bis(phenylmethyl)-2,7,10,12-tetraazatridecanoate |
| CAS | 155213-67-5 |
| Sinonimo | ABT-538, A-84538, Abbot 84538 |
| Quantità | 50 mg |
| Bersaglio | HIV Protease Inhibitors |
| Formula molecolare | C37H48N6O5S2 |
| Peso formulazione | 720.94 |
| Purezza | 98% |