Learn More
Rituximab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
Specifica
Antigene Rituximab
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Hybridoma
Status giuridico RUO
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Rituximab Monoclonal antibody specifically detects Rituximab.
Specifica
Specifica
Rituximab
Unconjugated
RUO
-20°C
Monoclonal
Hybridoma