Learn More
RN 1734, TRC
Codice prodotto. 30413360
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30413360 250 mg 250mg
30420210 100 mg 100mg
30419918 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30413360 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR637005250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 946387-07-1
Formula molecolare C14H22Cl2N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 353.31
Sinonimo RN 1734, 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide
IUPAC Name 2,4-dichloro-N-propan-2-yl-N-[2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzenesulfonamide
SMILES CC(C)NCCN(C(C)C)S(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H22Cl2N2O2S/c1-10(2)17-7-8-18(11(3)4)21(19,20)14-6-5-12(15)9-13(14)16/h5-6,9-11,17H,7-8H2,1-4H3
Peso formulazione 352.0779