Learn More
RN 1747, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
Selective TRPV4 agonist (EC50 values are 0.77, 4.0 and 4.1 μM for hTRPV4, mTRPV4 and rTRPV4 respectively). Displays selectivity over other TRP channels (EC50 values are 0.77, >30, >30 and >100 μM for TRPV4, TRPM8, TRPV3 and TRPV1 receptors respectively). Also antagonizes TRPM8 at relevant concentrations (IC50 = 4 μM).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | RN 1747 |
| Quantità | 10 mg |
| Peso formulazione | 395.87 |
| Percent Purity | >98% |