missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ RNA sample loading buffer (6X)

Codice prodotto. 15404849
Click to view available options
Quantità:
1mL
2mL
Dimensione della confezione:
1mL
2mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15404849

Marca: Thermo Scientific™ J62468.S0

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Concentrazione 6X
Forma Liquid
Quantità 2mL
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis