Learn More
Thermo Scientific™ RNA sample loading buffer (6X)
Codice prodotto. 15414849
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1mL
2mL
Dimensione della confezione:
1mL
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15414849 1mL 1mL
15404849 2mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15414849 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore J62468.XF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 6X
Forma Liquid
Quantità 1mL
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C