Learn More
Thermo Scientific™ Decontaminante superficiale per RNasi Thermo Scientific™ AWAY™
Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts ProdottiDescrizione
Elimina le tracce di RNasi e DNA dalle superfici del laboratorio. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ è l'ideale per decontaminare le apparecchiature, i banchi da lavoro, la vetreria e gli articoli in plastica. Consente di ridurre la dipendenza da trattamenti DEPC cancerogeni e di risparmiare il tempo necessario alla cottura della vetreria.
- Per l'uso su pipette, scatole di gel o aree di preparazione del RNA o DNA
- Non lascia residui che possano interferire con la polimerizzazione o la colorazione del gel
- Chimicamente stabile e non abrasivo
- Non contiene acidi forti
Specifica
Specifica
| pH | 11 |
| Composizione | Sodium Hydroxide with Water |
| Tipo di contenitore | Flacone |
| Volume (sistema imperiale) | 33.875 once |
| Volume (sistema metrico) | 1 l |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.