Learn More
MP Biomedicals™ RNase Erase™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
- Clear, colorless solution
- Precisely formulated
- Ribonuclease decontaminant
- Non-toxic
- Packaged with adjustable spray bottle for ease of use
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Volume (sistema metrico) | 500 mL |
| Requisiti di stoccaggio | Room Temperature (15°C to 30°C) |
| Quantità | 1 Ea. |
| Formato | Solution |