Learn More
MP Biomedicals™ RNase-Erase Decontaminants
Codice prodotto. 11421722 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
250 mL
2 x 125 mL
Tipo di imballaggio:
Dropper Bottles
Spray Bottle
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di imballaggio unitSize
11421722 250 mL Spray Bottle 250mL
11431722 2 x 125 mL Dropper Bottles -
2 options
Codice prodotto. 11421722
Marca: MP Biomedicals™ 04821682
Completely removes RNase contamination from glass and plastic surfaces
Eliminates the need to bake glassware or use DEPC.
  • Leaves no residues that might inhibit enzymatic reactions
  • Supplied as ready-to-use formula
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 250 mL
Tipo di imballaggio Spray Bottle