Learn More
RNase L Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
231.00€ - 564.00€
Specifica
| Antigene | RNase L |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:100 - 1:500 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18693570
|
Novus Biologicals
NBP2-93434-0.02ml |
0.02 mL |
231.00€
0.02mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18677791
|
Novus Biologicals
NBP2-93434-0.1ml |
0.1 mL |
564.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
RNase L Polyclonal antibody specifically detects RNase L in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| RNase L | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Chromatin Research, Cytokine Research, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Immunology, Innate Immunity, Prostate Cancer, Protein Kinase | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 6041 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:100 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 2-5A-dependent ribonuclease, 2-5A-dependent RNase, 2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent, EC 3.1.26.-, HPC1, interferon-induced 2-5A-dependent RNase, MGC104972, MGC133329, PRCA1, prostate cancer 1, Ribonuclease 4, Ribonuclease L, ribonuclease L (2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent), RNase L, RNS4DKFZp781D08126 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 472-741 of human RNASEL (NP_066956.1). VQELHLSCGYTHQDLQPQNILIDSKKAAHLADFDKSIKWAGDPQEVKRDLEDLGRLVLYVVKKGSISFEDLKAQSNEEVVQLSPDEETKDLIHRLFHPGEHVRDCLSDLLGHPFFWTWESRYRTLRNVGNESDIKTRKSESEILRLLQPGPSEHSKSFDKWTTKINECVMKKMNKFYEKRGNFYQNTVGDLLKFIRNLGEHIDEEKHKKMKLKIGDPSLYFQKTFPDLVIYVYTKLQNTEYRKHFPQTHSPNKPQCDGAGGASGLASPGC | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |