Learn More
Abnova™ RND3 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. 16121841
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16121841
Marca: Abnova™ H00000390P01.10ug
Human RND3 full-length ORF ( AAH12513, 1 a.a. - 244 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MKERRASQKLSSKSIMDPNQNVKCKIVVVGDSQCGKTALLHVFAKDCFPENYVPTVFENYTASFEIDTQRIELSLWDTSGSPYYDNVRPLSYPDSDAVLICFDISRPETLDSVLKKWKGEIQEFCPNTKMLLVGCKSDLRTDVSTLVELSNHRQTPVSYDQGANMAKQIGAATYIECSALQSENSVRDIFHVATLACVNKTNKNVKRNKSQRATKRISHMPSRPELSAVATDLRKDKAKSCTVM
Specifica
Numero di accesso AAH12513
ID gene (immissione) 390
Nome Rho family GTPase 3
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene ARHE, Rho8, RhoE, memB
Simbolo del gene RND3
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer