Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 20-1724
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Descrizione
Ro 20-1724 is a widely used inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterase, selective for PDE4 (IC50 = 2.0 μM).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ro 20-1724 |
| CAS | 29925-17-5 |
| Quantità | 50 mg |
| Formula molecolare | C15H22N2O3 |
| Peso formulazione | 278.35 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 278.352 |