Learn More
Tocris Bioscience™ RO-3
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Descrizione
Selective homomeric P2X3 and heteromeric P2X2/3 receptor antagonist (pIC50 values are 7.0 and 5.9 respectively) that exhibits no activity at P2X1, P2X2, P2X4, P2X5 and P2X7 receptors (IC50 > 10 μM). Attenuates nociceptive sensitivity in animal models of pain. Orally active and brain penetrant.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | RO-3 |
| CAS | 1026582-88-6 |
| Quantità | 10 mg |
| Formula molecolare | C16H22N4O2 |
| Peso formulazione | 302.37 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 302.378 |