Learn More
Ro 51, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
Potent, dual P2X3 and P2X2/3 antagonist (IC50 values are 2 and 5 nM for rP2X3 and hP2X2/3 respectively). Selective for P2X3 and P2X2/3 over other P2X receptors (IC50 values are > 10 μM for P2X1, P2X2, P2X4, P2X5, and P2X7). Cell permeable.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ro 51 |
| Quantità | 50 mg |
| Peso formulazione | 474.29 |
| Percent Purity | >98% |