Learn More
Bel-Art™ Robotic Sterile Pipette Tips
Codice prodotto. 17224984 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
For: Hamilton, Volume: 100 μL, Conductive, Material: carbon filled polypropylene
For: Hamilton, Volume: 100 μL, Non-conductive, Material: Clear polypropylene
For: Hamilton, Volume: 50 μL, Conductive, Material: carbon filled polypropylene
For: Hamilton, Volume: 50 μL, Non-conductive, Material: clear polypropylene
For: Tecan, Volume: 100 μL, Conductive, Material: carbon filled polypropylene
For: Tecan, Volume: 100 μL, Non-conductive, Material: clear polypropylene
For: Tecan, Volume: 50 μL, Conductive, Material: carbon filled polypropylene
For: Tecan, Volume: 50 μL, Non-conductive, Material: clear polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 24
Codice prodotto. 17224984
Marca: Bel-Art™ F378603005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for use with automated liquid handling equipment
  • Sterile, disposable, filtered pipette tips can be used in robotic systems
    • Filtered to prevent contamination of pipette arm
  • Conductive tip models detect liquid level when pipetting conductive liquids
    • Ensures repeatable volume accuracy
  • DNase, RNase, pyrogen free, manufactured in Class 8 clean room
  • CE marked
Specifica
Volume (sistema metrico) 50 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Gray
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità CE marked
Da utilizzare con (applicazione) For: Hamilton, Volume: 50 μL, Conductive, Material: carbon filled polypropylene
Formato Hanging Tip Rack
Stile punta Standard
Imballaggio 24 racks x 96 tips
Quantità 2304
Product Type Robotic pipette tips
Conducibilità Yes
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hamilton STAR, STARlet and NIMBUS
Graduato No
Materiale Carbon-filled Polypropylene