Learn More
Hamilton™ Robotics 3-Layer Septa
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
8 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
| Quantità | 12/Pk. |
| Materiale | Silicone |
| Product Type | 3-Layer Septa |