Learn More
Hamilton™ Robotics Low Bleed High Temperature Septa
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
9.5 mm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 12.7 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC |
| Quantità | 50/Pk. |
| Product Type | Low Bleed High Temperature Septa |