Learn More
Cole-Parmer™ Rocking Platform
Codice prodotto. 12014356
Click to view available options
Speed:
15 to 60 rpm
20 to 60 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12014356
Marca: Cole-Parmer™ 3945516
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Complement your hybridization incubation systems with this Rocking Platform.
  • Allows a number of hybridization tubes to be placed above.
  • Manufactured from stainless steel.
  • Enables membranes to be processed using a wave motion.
  • Speed range of 0 to 60 oscillations per minute.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) HI-200 Series Hybridization Incubators
Capacità Hybridization Tubes
Materiale Stainless Steel
Tipo Rocking Platform
Speed 15 to 60 rpm