Learn More
Horst™ Rod Sensors
Codice prodotto. p-8009519
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1mm
3mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10448641
Marca: Horst™ 70250
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 3mm
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale PVC
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) 300mm
Product Type Rod Sensor
Temperatura (sistema metrico) 500°C